La guía de vídeo de Eppendorf para perfeccionar su técnica de pipeteo
Las pipetas se encuentran entre los instrumentos fundamentales que se utilizan en los laboratorios modernos para una inmensa cantidad de aplicaciones, desde PCR y cultivos celulares hasta preparación de secuenciaciones de última generación, titulaciones químicas y descubrimiento de fármacos. Entonces, hablemos de las posibles opciones y de la técnica de pipeteado: usar nuestras pipetas de manera eficaz y correcta, cuidarlas de la forma adecuada y elegir la mejor pipeta para su aplicación es fundamental para aprovechar al máximo sus experimentos.
Si es un principiante en el pipeteo que quiere volverse experto o simplemente quiere repasar algunas habilidades, esta nueva serie de vídeos de los expertos en pipeteo de Eppendorf™ le ofrecen lo que necesita. Comenzaremos repasando los aspectos básicos.
Episodio 1: Cómo pipetear en cinco pasos sencillos
En el primer episodio de la serie "Tutoriales de pipeteo con Eppendorf", repasará los principios fundamentales que subyacen a una buena técnica de pipeteo al utilizar pipetas mecánicas con colchón de aire (como Eppendorf Research™ plus o Reference™ 2). Con cinco pasos sencillos y fáciles de seguir que pueden aplicarse a casi todas las aplicaciones de pipeteo, este vídeo está repleto de consejos y trucos útiles, como el humedecimiento previo de la punta de la pipeta.
Episodio 2: Cómo llenar las placas más rápidamente
Si ya domina la pipeta de un canal, pero se le cansan los pulgares al llenar placas de 96 pocillos, no tema, la pipeta multicanal ha llegado para agilizar su trabajo y hacerlo más ergonómico. Aprenda a seleccionar la mejor pipeta multicanal y obtenga algunas pistas útiles sobre cómo utilizarla de manera eficaz para aumentar la productividad de su laboratorio.
Episodio 3: Cómo aumentar la eficacia del pipeteo
No es un secreto que las pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer™ son una solución sencilla para aumentar la eficacia. Pero esa no es la única ventaja que ofrecen. Desde una ergonomía superior hasta una mejor reproducibilidad, las pipetas electrónicas están transformando los laboratorios modernos. En este vídeo, descubrirá todos los motivos por los que es hora de cambiar a la pipeta electrónica.
Episodio 4: ¿Qué sucede dentro de la pipeta?
¿Se ha preguntado alguna vez qué sucede dentro de su elegante pipeta Eppendorf con diseño ergonómico? ¡Claro que sí! En este episodio, se le ofrecerá un recorrido por las diferencias entre los dos principios de funcionamiento principales: es decir, el desplazamiento positivo (como en el sistema Multipette™/Combitips™) y los sistemas con colchón de aire. Es posible que se pregunte cuándo elegir cada uno de estos sistemas; encuentre la respuesta en este vídeo.
Episodio 5: Cómo rellenar las placas más rápidamente
Desde los líquidos viscosos y volátiles a los aceitosos y espumosos, algunos líquidos no tienen un buen comportamiento a la hora de pipetearlos. Pero puede tomar algunas sugerencias y consejos de este vídeo, junto con las herramientas y técnicas correctas, y podrá dominar estos líquidos difíciles con facilidad.
Episodio 6: Cómo cuidar las pipetas
Sabemos que las pipetas son uno de los instrumentos más usados e importantes en el laboratorio, por lo que cuidarlas debe ser la principal de sus prioridades. Si bien es obligatorio enviarlas a un prestador profesional de servicios de mantenimiento y calibración como epServices al menos una vez al año, abordaremos las acciones que puede llevar a cabo para mantener las pipetas en óptimas condiciones.
Episodio 7: Cómo elegir las pipetas correctas para su experimento
Las puntas de pipetas son Robin y las pipetas, Batman. Watson y Sherlock. Shaggy y Scooby Doo. Básicamente, ambos elementos deben ser los correctos para la tarea a fin de garantizar los mejores resultados. En la penúltima parte de esta serie de vídeos, le mostraremos todos los tipos diferentes de pipetas y puntas dispensadoras y, lo que es más importante, cómo elegir la correcta para su aplicación.
Episodio 8: Manipulación de líquidos con dispensadores para botella
Si no está seguro de la diferencia entre un dispensador para botella (como Varispenser™ 2/2x) y una bureta para botella (como la bureta superior Eppendorf™), este vídeo es el ideal para usted. Incluso si ya conoce la diferencia, este vídeo está lleno de consejos sobre la mejor operación de los dispensadores para botella. ¡Mírelo!
Scientist in a lab using pipettes
Contenido facilitado por:
Eppendorf Logo
Productos relacionados
        Reference