SureTRACE Producto destacado
DWK Life Sciences - socio proveedor del programa SureTRACE
DWK Life Sciences Tapón DURAN™ PURE Premium, con lengüeta de sellado
Cierre de alta calidad desarrollado para las necesidades de las industrias farmacéutica y biotecnológica.
Tapón de rosca de plástico de alta calidad con tamaño de rosca GL 45, desarrollado para las necesidades de la industria farmacéutica. El tapón con lengüeta de sellado DURAN™ PURE Premium está fabricado en salas limpias y está hecho de PFA con un diseño de lengüeta de sellado. Diseñado para su uso con frascos DURAN™ PURE GL 45. El tapón de rosca es compatible con la esterilización en autoclave y otros métodos de esterilización comunes.
DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. El tapón con lengüeta de sellado premium DURAN™ PURE está disponible con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumple con la normativa de las farmacopeas internacionales.
  • Alta pureza debido a la fabricación en salas limpias
  • Entrega de un único lote
  • Certificado de análisis (CoA)
  • Control visual y dimensional
  • Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
  • 100% de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
  • Informe Extractables disponible
  • Archivo principal sobre fármacos
Comprar ahora