Cámaras frigoríficas
Almacene y proteja muestras valiosas
Descubra la mejor selección de soluciones y suministros de almacenamiento en frío. Ofrecemos una amplia gama de refrigeradores y congeladores de laboratorio, neveras y cajas, y sistemas de almacenamiento criogénico de última generación. Confíe en nuestros productos de calidad profesional para proteger sus valiosas muestras y optimizar sus necesidades de almacenamiento. Compre ahora las mejores soluciones de almacenamiento en frío.
Frequently
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los distintos tipos de frigoríficos de laboratorio?
Los tipos de frigoríficos de laboratorio incluyen frigoríficos de uso general para el almacenamiento de muestras y suministros, frigoríficos de almacenamiento inflamable para el almacenamiento seguro de materiales inflamables, frigoríficos antideflagrantes para entornos peligrosos, ultracongeladores para el almacenamiento a largo plazo a temperaturas extremadamente bajas, frigoríficos de bancos de sangre para el almacenamiento de sangre y hemoderivados, frigoríficos de farmacia para el almacenamiento de medicamentos y vacunas, y congeladores de almacenamiento criogénico para la conservación de muestras biológicas a temperaturas ultrabajas.
Más información
¿Cuál es el principio de un ultracongelador?
El principio de un ultracongelador se basa en el uso de un sistema de refrigeración en cascada. Este sistema utiliza dos o más etapas de refrigeración para alcanzar y mantener temperaturas extremadamente bajas.
Más información
¿Cuál es la esperanza de vida de un ultracongelador?
La vida útil de un ultracongelador puede variar en función de factores como la calidad de construcción, las prácticas de mantenimiento y los patrones de uso.
Más información
¿Es lo mismo un congelador de laboratorio que un congelador normal?
No, un congelador de laboratorio no es lo mismo que un congelador doméstico normal. Los congeladores de laboratorio están diseñados específicamente para almacenar materiales y muestras sensibles a la temperatura que se utilizan en aplicaciones de investigación científica, sanitarias o industriales.
Más información
Science News
Lab Reporter
Webinar image
Afrontando el desafío de la cadena de frío
Leer más
Webinar image
Cómo elegir la mejor solución de almacenamiento en frío
Leer más
Webinar image
Cómo reducir los costes ocultos en el laboratorio de cultivo celular
Leer más
Disponible ahora
Otros programas
Sustainability Program
Programa de sostenibilidad
Más información sobre cómo alcanzar juntos el objetivo de cero emisiones netas.
Más información
Lab Reporter
Fisher Scientific Edge Programa
Envío de algunos de nuestros productos más populares en el día.
Más información
NLSU
¿Crear un nuevo laboratorio?
Obtenga todo el apoyo necesario para crear un nuevo laboratorio o ampliar uno ya existente a través del programa NLSU.
Más información
NLSU Program
News Corner
Explore las últimas innovaciones en el Canal Fisher Scientific
Más información